Läs mer
Notrax Marmor Sof-Tyle™ Marmorerad gummimatta mot trötthet
Produktkod. 17732158
Change view
Mått (L x B):
91 x 60 cm
150 x 91 cm
2286 x 60 cm
2286 x 91 cm
2286 x 122 cm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B)
17732158 91 x 60 cm
17742158 150 x 91 cm
17702158 2286 x 60 cm
17712158 2286 x 91 cm
17722158 2286 x 122 cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 17732158 Leverantör Notrax Leverantörsnummer 470S2436GY
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1396.50 SEK
    1206.38 SEK / Paket med 1
    Save 190.12 SEK
    13% Av
Beräknad leverans: 31-07-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kraftig anti-utmattningsmatta med en slät gummiyta med marmorerat mönster laminerat med UniFusion™ teknik och RedStop™ halksäker baksida. Kombinerar stil med exceptionell komfort och hållbarhet. Idealisk för kommersiella, laboratorie- och tertiära miljöer.
  • Slät gummiyta inbäddad med ett marmormönster
  • Gummi ger naturligtvis dragkraft för att motstå halkar och fall
  • Lång slitstark övre yta laminerad på en fjädrande mikrocellulär vinylbas för maximal hållbarhet i kombination med utmattningsavlastning
  • Beständig mot de flesta industriella vätskor och kemikalier
  • Med RedStop™ halksäker baksida för att förhindra att mattor förskjuts
  • Fasade kanter på alla fyra sidor för att minimera snubbelrisk
  • UniFusion™ teknologi, konstruerad för att stå emot i de tuffaste arbetsmiljöerna
Specifikationer
Mått (L x B) 91 x 60 cm
Färg Grå
Längd (engelska) 36 tum.
Längd (metrisk) 91 cm
Material PVC på mikrocellulär vinylbas
Typ Industriell och kommersiell mattning
Bredd (metrisk) 60 cm