Läs mer
Notrax Marmor Sof-Tyle™ Marmorerad gummimatta mot trötthet
Mått (L x B):
91 x 60 cm
150 x 91 cm
2286 x 60 cm
2286 x 91 cm
2286 x 122 cm
Beskrivning
- Slät gummiyta inbäddad med ett marmormönster
- Gummi ger naturligtvis dragkraft för att motstå halkar och fall
- Lång slitstark övre yta laminerad på en fjädrande mikrocellulär vinylbas för maximal hållbarhet i kombination med utmattningsavlastning
- Beständig mot de flesta industriella vätskor och kemikalier
- Med RedStop™ halksäker baksida för att förhindra att mattor förskjuts
- Fasade kanter på alla fyra sidor för att minimera snubbelrisk
- UniFusion™ teknologi, konstruerad för att stå emot i de tuffaste arbetsmiljöerna
Specifikationer
Specifikationer
| Mått (L x B) | 91 x 60 cm |
| Färg | Grå |
| Längd (engelska) | 36 tum. |
| Längd (metrisk) | 91 cm |
| Material | PVC på mikrocellulär vinylbas |
| Typ | Industriell och kommersiell mattning |
| Bredd (metrisk) | 60 cm |