Läs mer
Marbofloxacin, MedChemExpress
Beskrivning
Marbofloxacin is a third generation fluoroquinolone and orally active antimicrobial agent, which has a broad spectrum bactericidal activity and good efficacy. Marbofloxacin can be used for the research of infections by Gram-positive and Gram-negative bacteria and Mycoplasma.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Marbofloxacin |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 115550-35-1 |
| Färg | Yellow |
| Kvantitet | 100 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C17H19FN4O4 |
| För användning med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 3.8 mg/mL (10.49 mM) |
| LEDER | O=C(C(C1=O)=CN2N(C)COC3=C(N4CCN(C)CC4)C(F)=CC1=C32)O |
| Visa mer |