missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Marbofloxacin, MedChemExpress

Produktkod. p-200097774
Encompass_Preferred
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 mg
500 mg
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 16468116

Brand: Medchem Express HYB0126

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress Marbofloxacin is a third generation fluoroquinolone and orally active antimicrobial agent, which has a broad spectrum bactericidal activity and good efficacy. Marbofloxacin can be used for the research of infections by Gram-positive and Gram-negative bacteria and Mycoplasma.

Marbofloxacin is a third generation fluoroquinolone and orally active antimicrobial agent, which has a broad spectrum bactericidal activity and good efficacy. Marbofloxacin can be used for the research of infections by Gram-positive and Gram-negative bacteria and Mycoplasma.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Marbofloxacin
Fysisk form Solid
CAS 115550-35-1
Färg Yellow
Kvantitet 100 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C17H19FN4O4
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 3.8 mg/mL (10.49 mM)
LEDER O=C(C(C1=O)=CN2N(C)COC3=C(N4CCN(C)CC4)C(F)=CC1=C32)O
Molekylvikt (g/mol) 362.36
Formel vikt 362.36
Procent renhet 99.77%
Kvalitet Research
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Korrigering av produktinnehåll

Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.