Läs mer
Marbon CNB 23010, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Marbon CNB 23010 |
| CAS | 26595-57-3 |
| Molekylformel | C4 H5 N3 O2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | Marbon CNB 23010 |
| InChI formel | InChI=1S/C4H5N3O2/c5-4-6-2(8)1-3(9)7-4/h1H,(H4,5,6,7,8,9) |
| LEDER | Nc1nc(O)cc(O)n1 |
| IUPAC-namn | 2-aminopyrimidine-4,6-diol |
| Molekylvikt (g/mol) | 127.101 |
| Formel vikt | 127.038 |