Läs mer
MARCO Antibody (2359A), mFluor Violet 450 SE, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals FAB29561MFV450
4840.75 SEK valid until 2025-12-16
BÄSTA PRIS på kampanj! Använd kampanjkod: "24090" för att få ditt kampanjpris.
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
MARCO Monoclonal antibody specifically detects MARCO in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry, CyTOF
Specifikationer
| MARCO | |
| Monoclonal | |
| mFluor Violet 450 SE | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Rabbit | |
| 0.1 mL | |
| Immunology, Innate Immunity | |
| 8685 | |
| Store at 4C in the dark. |
| Flow Cytometry, CyTOF | |
| 2359A | |
| Flow Cytometry, CyTOF-ready | |
| macrophage receptor with collagenous structureSCARA2Scavenger receptor class A member 2, member 2 | |
| Mouse myeloma cell line, NS0-derived mouse MARCO protein, Gln70-Ser518, Accession # Q60754 | |
| RUO | |
| Primary | |
| Mouse | |
| IgG |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto