Läs mer
Emma Safety Footwear Marco (Frontier 112) Skyddsskor
Produktkod. 15998181
Storlek:
39
40
41
42
43
44
46
47
48
Förpackningsstorlek:
1 par
Produktkod. 15998181
Brand: Emma Safety Footwear MM11209046
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad med samma omsorg och uppmärksamhet på detaljer som förknippas med exklusiva lyxskor. Brasilianskt 2-tons fullnarvsläder kombinerat med nubuck bidrar till det eleganta utseendet.
  • S3-Skyddssko med sulplatta för vått arbete
  • Fullnarvsläderkonstruktion
  • Termoplastisk polyuretan yttersula
  • ESD-certifierad
  • Kromfritt foder
  • Sanerat
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad SV ISO 20345:2011, EN 12568:2010
Förslutningstyp Snören
Färg Brun
Design Marco (Frontier 112)
Liner material Hydro-Tec™ Sanitized Silver & Wellness läder
Material Läder
Storlek 46
Tåmaterial Stål
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado