Läs mer
SCAT™ Tratt med lock MARCO, S55, Typ 1
Produktkod. 16822140 Handla allt SCAT Europe Produkter
Change view
Stopparnummer:
S55
Produktkod. Stopparnummer
16822140 S55
1 options
Produktkod. 16822140 Leverantör SCAT™ Leverantörsnummer 318991
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1170.00 SEK
    1071.84 SEK / Paket med 1
    Save 98.16 SEK
    8% Av
Beräknad leverans: 04-12-2026
Säkerhetstratten 'MARCO' kan stängas säkert och förhindra antändningsrisk, och finns även i ledande HDPE-EC-material.
  • Modern locktratt av högkvalitativ HDPE med mycket hög motståndskraft mot syror, alkalier och många kemikalier
  • Integrerad greppkant på trattlocket ökar greppet utan att behöva röra det eventuellt konturerade locket
  • Innovativt trattlock med integrerad tätningsring stänger trattkanten och förhindrar utsläpp av explosiva eller hälsofarliga gaser
  • Robust gångjärn garanterar en lång livslängd för stängningsmekanismen
  • Roterande skruvlock gör det lättare att skruva locktratten på och av behållaren
  • Avtagbar sil för enkel rengöring
  • Icke-ledande version av MARCO V2.0 är i linje med SCAT färgschema på grund av dess blå och vita färg
  • Konduktiva versioner av MARCO V2.0 är i svart och skiljer sig således tydligt i färg från den icke-ledande versionen
Tekniske data
Diameter (metrisk) Överst 140 mm
Kapacitet (metrisk) 300 mL
Material HDPE
Höjd (metrisk) 370 mm
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Färg Blå, Vit
Inkluderar Gångjärnsförsedd lock och lans
Stopparnummer S55
Produkttyp Säkerhetstratt
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.