Läs mer
SCAT™ Säkerhetstratt 'MARCO' med lock, V2.0
Produktkod. 16629095 Handla allt SCAT Europe Produkter
Inkluderar:
Tratt med gångjärnslock, ingen lans
Stopparnummer:
S50
S55
S60/61
S65
Höjd (metrisk):
150 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 16629095
Brand: SCAT™ 318955
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Säkerhetstratten 'MARCO' kan stängas säkert och förhindra antändningsrisk, och finns även i ledande HDPE-EC-material.
  • Modern locktratt av högkvalitativ HDPE med mycket hög motståndskraft mot syror, alkalier och många kemikalier
  • Integrerad greppkant på trattlocket ökar greppet utan att behöva röra det eventuellt konturerade locket
  • Innovativt trattlock med integrerad tätningsring stänger trattkanten och förhindrar utsläpp av explosiva eller hälsofarliga gaser
  • Robust gångjärn garanterar en lång livslängd för stängningsmekanismen
  • Roterande skruvlock gör det lättare att skruva locktratten på och av behållaren
  • Avtagbar sil för enkel rengöring
  • Icke-ledande version av MARCO V2.0 är i linje med SCAT färgschema på grund av dess blå och vita färg
  • Konduktiva versioner av MARCO V2.0 är i svart och skiljer sig således tydligt i färg från den icke-ledande versionen
Specifikationer
Diameter (metrisk) Överst 140 mm
Kapacitet (metrisk) 300 mL
Material HDPE
Höjd (metrisk) 150 mm
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Färg Blå, Vit
Inkluderar Tratt med gångjärnslock, ingen lans
Stopparnummer S50
Produkttyp Säkerhetstratt