Läs mer
SCAT™ Säkerhetstratt 'MARCO' med lock, V2.0
Produktkod. 16689085 Handla allt SCAT Europe Produkter
Change view
Stopparnummer:
S60/61
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Stopparnummer unitSize
16689085 S60/61 Varje
1 options
Produktkod. 16689085 Leverantör SCAT™ Leverantörsnummer 318950
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Säkerhetstratten 'MARCO' kan stängas säkert och förhindra antändningsrisk, och finns även i ledande HDPE-EC-material.
  • Modern locktratt av högkvalitativ HDPE med mycket hög motståndskraft mot syror, alkalier och många kemikalier
  • Integrerad greppkant på trattlocket ökar greppet utan att behöva röra det eventuellt konturerade locket
  • Innovativt trattlock med integrerad tätningsring stänger trattkanten och förhindrar utsläpp av explosiva eller hälsofarliga gaser
  • Robust gångjärn garanterar en lång livslängd för stängningsmekanismen
  • Roterande skruvlock gör det lättare att skruva locktratten på och av behållaren
  • Avtagbar sil för enkel rengöring
  • Icke-ledande version av MARCO V2.0 är i linje med SCAT färgschema på grund av dess blå och vita färg
  • Konduktiva versioner av MARCO V2.0 är i svart och skiljer sig således tydligt i färg från den icke-ledande versionen
Specifikationer
Diameter (metrisk) Överst 140 mm
Kapacitet (metrisk) 300 mL
Material HDPE
Höjd (metrisk) 150 mm
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Färg Blå, Vit
Inkluderar Tratt med gångjärnslock, ingen lans
Stopparnummer S60/61
Produkttyp Säkerhetstratt