Läs mer
SCAT™ Säkerhetstratt 'MARCO' med lock, V2.0
Handla allt SCAT Europe Produkter
Inkluderar:
Tratt med gångjärnslock, ingen lans
Stopparnummer:
S50
S55
S60/61
S65
Höjd (metrisk):
150 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Modern locktratt av högkvalitativ HDPE med mycket hög motståndskraft mot syror, alkalier och många kemikalier
- Integrerad greppkant på trattlocket ökar greppet utan att behöva röra det eventuellt konturerade locket
- Innovativt trattlock med integrerad tätningsring stänger trattkanten och förhindrar utsläpp av explosiva eller hälsofarliga gaser
- Robust gångjärn garanterar en lång livslängd för stängningsmekanismen
- Roterande skruvlock gör det lättare att skruva locktratten på och av behållaren
- Avtagbar sil för enkel rengöring
- Icke-ledande version av MARCO V2.0 är i linje med SCAT färgschema på grund av dess blå och vita färg
- Konduktiva versioner av MARCO V2.0 är i svart och skiljer sig således tydligt i färg från den icke-ledande versionen
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) Överst | 140 mm |
| Kapacitet (metrisk) | 300 mL |
| Material | HDPE |
| Höjd (metrisk) | 150 mm |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Färg | Blå, Vit |
| Inkluderar | Tratt med gångjärnslock, ingen lans |
| Stopparnummer | S55 |
| Produkttyp | Säkerhetstratt |