Läs mer
SCAT™ Säkerhetstratt 'MARCO' med lock, V2.0
Handla allt SCAT Europe Produkter
Trådstorlek (metrisk):
38-430
Beskrivning
- Modern locktratt av högkvalitativ HDPE med mycket hög motståndskraft mot syror, alkalier och många kemikalier
- Integrerad greppkant på trattlocket ökar greppet utan att behöva röra det eventuellt konturerade locket
- Innovativt trattlock med integrerad tätningsring stänger trattkanten och förhindrar utsläpp av explosiva eller hälsofarliga gaser
- Robust gångjärn garanterar en lång livslängd för stängningsmekanismen
- Roterande skruvlock gör det lättare att skruva locktratten på och av behållaren
- Avtagbar sil för enkel rengöring
- Icke-ledande version av MARCO V2.0 är i linje med SCAT färgschema på grund av dess blå och vita färg
- Konduktiva versioner av MARCO V2.0 är i svart och skiljer sig således tydligt i färg från den icke-ledande versionen
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) Överst | 140 mm |
| Kapacitet (metrisk) | 300 mL |
| Material | HDPE |
| Höjd (metrisk) | 150 mm |
| Diameter (metrisk) skiva | 140 mm |
| Inkluderar | Tratt med gångjärnslock, ingen lans |
| Trådstorlek (metrisk) | 38-430 |
| Produkttyp | Säkerhetstratt med gångjärnslock |