Läs mer
SCAT™ Säkerhetstratt 'MARCO' med lock, V2.0
Product Code. 16832130 Shop All SCAT Europe Products
Change view
Click to view available options
Höjd (metrisk):
150 mm
370 mm
125 cm
Trådstorlek (metrisk):
GL45
R2 in. BSP/G2 (man), 5 cm. Tri-Sure (m)
S50
S51
S55
S60/61
S65
S70/71
Material:
HDPE-EC
HDPE-EC-EL
Inkluderar:
Avtagbar sil, jordkabel, nivåkontroll med 150 mm flytande rör
Avtagbar sil, jordkabel, nivåkontroll med 190 mm flytande
Avtagbart sil, jordkabel, 220 mm lans
Lösbart sikt, jordkabel
Unit Size:
Varje
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Höjd (metrisk) Trådstorlek (metrisk) Material Inkluderar Unit Size
16832130 150 mm S60/61 HDPE-EC Lösbart sikt, jordkabel Varje
16852130 150 mm GL45 HDPE-EC-EL Lösbart sikt, jordkabel -
17155501 150 mm GL45 HDPE-EC Lösbart sikt, jordkabel Varje
16802140 370 mm S50 HDPE-EC Avtagbart sil, jordkabel, 220 mm lans -
16892130 370 mm S51 HDPE-EC Avtagbart sil, jordkabel, 220 mm lans Varje
16842130 150 mm S55 HDPE-EC Lösbart sikt, jordkabel -
16882130 370 mm S55 HDPE-EC Avtagbart sil, jordkabel, 220 mm lans -
16872130 370 mm S60/61 HDPE-EC Avtagbart sil, jordkabel, 220 mm lans -
16812130 370 mm S60/61 HDPE-EC Avtagbar sil, jordkabel, nivåkontroll med 190 mm flytande -
16802130 370 mm S60/61 HDPE-EC Avtagbar sil, jordkabel, nivåkontroll med 150 mm flytande rör -
16862130 150 mm S65 HDPE-EC Lösbart sikt, jordkabel -
16872140 370 mm S65 HDPE-EC Avtagbart sil, jordkabel, 220 mm lans -
17863530 125 cm S70/71 HDPE-EC Avtagbar sil, jordkabel, nivåkontroll med 150 mm flytande rör -
17208870 370 mm R2 in. BSP/G2 (man), 5 cm. Tri-Sure (m) HDPE-EC Lösbart sikt, jordkabel -
17957250 125 cm S70/71 HDPE-EC Lösbart sikt, jordkabel -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Product Code. 16832130 Supplier SCAT™ Supplier No. 318960
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1230.00 SEK
    1128.37 SEK / Paket med 1
    Save 101.63 SEK
    8% Av
View all promotions
Beräknad leverans: 08-10-2026
Kan stängas säkert för att förhindra antändningsrisk.
  • Modern locktratt tillverkad av högkvalitativ HDPE med mycket hög motståndskraft mot syror, alkalier och många andra kemikalier
  • Integrerad greppkant på trattlocket ökar greppet utan att behöva röra vid eventuellt formad lock
  • Innovativt trattlock med integrerad tätningsring stänger trattkanten för att förhindra utsläpp av explosiva eller hälsofarliga gaser
  • Stabilt gångjärn garanterar lång livslängd för stängningsmekanismen
  • Roterande skruvlock gör det lättare att skruva locktratten på och av behållaren
  • Avtagbar sil för enkel rengöring
  • Den ledande versionen av MARCO V2.0 är svart och skiljer sig i färg från den icke-ledande versionen
Specifications
Diameter (metrisk) Överst 140 mm
Kapacitet (metrisk) 300 mL
Material HDPE-EC
Höjd (metrisk) 150 mm
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Färg Svart
Inkluderar Lösbart sikt, jordkabel
Trådstorlek (metrisk) S60/61
Produkttyp Säkerhetstratten med gångjärnsförsedd lock