Läs mer
SCAT™ Säkerhetstratt 'MARCO' med lock, V2.0
Handla allt SCAT Europe Produkter
Höjd (metrisk):
150 mm
370 mm
125 cm
Inkluderar:
Lans (220 mm), tratt med lock, löstagbar sil, jordkabel
Tratt med lock, avtagbar sil, jordkabel
Tratt med lock, avtagbar sil, jordkabel, nivåkontroll med 150 mm flottör
Tratt med lock, löstagbar sil, jordkabel, nivåkontroll med 190 mm flottör
Trådstorlek (metrisk):
GL45
R2 in. BSP/G2 (m) och 2 tum. Tri-Sure (m)
S50
S51
S55
S60/61
S65
S70/71
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Modern locktratt tillverkad av högkvalitativ HDPE med mycket hög motståndskraft mot syror, alkalier och många andra kemikalier
- Integrerad greppkant på trattlocket ökar greppet utan att behöva röra vid eventuellt formad lock
- Innovativt trattlock med integrerad tätningsring stänger trattkanten för att förhindra utsläpp av explosiva eller hälsofarliga gaser
- Stabilt gångjärn garanterar lång livslängd för stängningsmekanismen
- Roterande skruvlock gör det lättare att skruva locktratten på och av behållaren
- Avtagbar sil för enkel rengöring
- Den ledande versionen av MARCO V2.0 är svart och skiljer sig i färg från den icke-ledande versionen
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) Överst | 140 mm |
| Kapacitet (metrisk) | 300 mL |
| Material | HDPE, ledande |
| Höjd (metrisk) | 150 mm |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Färg | Svart |
| Inkluderar | Tratt med lock, avtagbar sil, jordkabel |
| Trådstorlek (metrisk) | S65 |
| Produkttyp | Säkerhetstratt med gångjärnslock, typ 1 |