Läs mer
SCAT™ Säkerhetstratt 'MARCO' med lock, V2.0
Produktkod. 16872140 Handla allt SCAT Europe Produkter
Höjd (metrisk):
150 mm
370 mm
125 cm
Inkluderar:
Lans (220 mm), tratt med lock, löstagbar sil, jordkabel
Tratt med lock, avtagbar sil, jordkabel
Tratt med lock, avtagbar sil, jordkabel, nivåkontroll med 150 mm flottör
Tratt med lock, löstagbar sil, jordkabel, nivåkontroll med 190 mm flottör
Trådstorlek (metrisk):
GL45
R2 in. BSP/G2 (m) och 2 tum. Tri-Sure (m)
S50
S51
S55
S60/61
S65
S70/71
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 16872140
Brand: SCAT™ 318984
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kan stängas säkert för att förhindra antändningsrisk.
  • Modern locktratt tillverkad av högkvalitativ HDPE med mycket hög motståndskraft mot syror, alkalier och många andra kemikalier
  • Integrerad greppkant på trattlocket ökar greppet utan att behöva röra vid eventuellt formad lock
  • Innovativt trattlock med integrerad tätningsring stänger trattkanten för att förhindra utsläpp av explosiva eller hälsofarliga gaser
  • Stabilt gångjärn garanterar lång livslängd för stängningsmekanismen
  • Roterande skruvlock gör det lättare att skruva locktratten på och av behållaren
  • Avtagbar sil för enkel rengöring
  • Den ledande versionen av MARCO V2.0 är svart och skiljer sig i färg från den icke-ledande versionen
Specifikationer
Diameter (metrisk) Överst 140 mm
Kapacitet (metrisk) 300 mL
Material HDPE, ledande
Höjd (metrisk) 370 mm
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Färg Svart
Inkluderar Lans (220 mm), tratt med lock, löstagbar sil, jordkabel
Trådstorlek (metrisk) S65
Produkttyp Säkerhetstratt med gångjärnslock