Läs mer
Marimastat, MedChemExpress
Beskrivning
Marimastat (BB2516) is an angiogenesis and metastasis inhibitor, which limits the growth and production of blood vessels. As an antimetatstatic agent it prevents malignant cells from breaching the basement membranes.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Marimastat |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 154039-60-8 |
| Färg | Off-White |
| Kvantitet | 50 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C15H29N3O5 |
| För användning med (applikation) | Cancer-Kinase/protease |
| Synonym | BB2516 TA2516 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 100 mg/mL (301.74 mM; Need ultrasonic) |
| Visa mer |