Läs mer
Brady™ Marinetiketter för BradyJet J4000 och J5000, BS 5609
Produktkod. 17419202
Höjd (metrisk):
85 mm
110 mm
155 mm
210 mm
279.4 mm
Bredd (metrisk):
55 mm
75 mm
105 mm
154.9 mm
203 mm
Produktkod. 17419202
Brand: Brady™ 150753
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Låt inte en etikett på slutprodukten sänka din effektivitet. Med BS 5609 marina etiketter och BradyJet J4000 eller J5000 Printer, dina etiketter sitter fast, även till sjöss.
  • Håll det färgglatt - detta material rinner igenom BradyJet J4000 eller J5000 bläckstråleskrivare för högupplösta fullfärgsutskrifter
  • En bläckpatron krävs för att skriva ut detta material
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Certifikat och efterlevnad BS 5609:1986 Section 2 and section 3, Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863
Typ av lim Permanent akryl, Permanent
Beläggning None
Färg Vitt
Avsluta Matte
Formatera Die-cut
Material Polypropen (B-2585)
Utskrivbara sidor Single-side Printable
Tryckteknik Bläckstråle
Produkttyp Label
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Farokommunikationsidentifiering, marin märkning
För användning med (utrustning) BradyJet J4000 och J5000 färgetikettskrivare
Etiketter per rad 1
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40°C
Antal per förpackning 340 Labels/Roll
Kvantitet 340 Etiketter
Form Rektangel
Temperaturområde (engelska) -40°F to +140°F
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till +60 °C
Tjocklek (engelska) 0.0088 in.
Tjocklek (metrisk) 0.22 mm
Mått (LxB) 85.09 x 55.12 mm
Längd (engelska) 3.35 in.
Bredd (engelska) 2.17 in.
Bredd (metrisk) 55 mm
Höjd (engelska) 3.35 in.
Höjd (metrisk) 85 mm
Alternativt artikelnummer J50-260-2585