Läs mer
Maritoclax, MedChemExpress
Beskrivning
Maritoclax (Marinopyrrole A) is a novel and specific Mcl-1 inhibitor with an IC50 value of 10.1 μM, and shows >8 fold selectivity than BCL-xl (IC50 > 80 μM).
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Maritoclax |
| CAS | 1227962-62-0 |
| Färg | Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C22H12Cl4N2O4 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Marinopyrrole A |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 43 mg/mL (84.29 mM) |
| LEDER | OC1=CC=CC=C1C(C2=C(N3C(C(C4=CC=CC=C4O)=O)=CC(Cl)=C3Cl)C(Cl)=C(Cl)N2)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 510.15 |
| Visa mer |