Läs mer
Cole-Parmer™ Mark-10 Digital vridmomentmätare
Produktkod. 15524999 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Change view
Noggrannhet:
±0,5 %
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Noggrannhet Förpackningsstorlek
15524999 ±0,5 % Varje
1 options
Produktkod. 15524999 Leverantör Cole-Parmer™ Leverantörsnummer 2530164
Beräknad leverans: 06-11-2026
Erbjuder kvalitetskontrolllösningar för en mängd olika industrier inklusive tillverkning, plast och konsumentprodukter för vridmomenttestning upp till 100 pund per tum. Cole-Parmer™ Mark-10 Digital Torque Gauge ger precisionsnoggrannhet för vridmomenttestning medurs och moturs.
  • Den enkla tryckknappen gör att du enkelt kan välja måttenheter, nollställa och återkalla toppbelastningar
  • Vridmomentmätare kan drivas av antingen uppladdningsbart batteri eller AC adapter
  • Robust konstruktion gör att mätaren kan användas för hand eller monteras på ett testbänk
  • Beställ manuellt eller motoriserat testställ separat
  • Toppade vridmomentvärden sparas och visas
  • Programmerbara börvärden med godkänd/underkänd indikator
  • Inkluderar väska, AC adapter, uppladdningsbart batteri, chucknyckel, USB kabel, MESURLite programvara och MESURgauge demo programvara
Specifikationer
Höjd (engelska) 3,875 tum.
Inkluderar Bärväska, AC adapter, uppladdningsbart batteri, chucknyckel, USB kabel, MESURLite programvara och MESURgauge demo programvara.
Bredd (engelska) 2,5 tum
Noggrannhet ±0,5 %
Produkttyp Mark-10 Digital vridmomentmätare