Läs mer
Maropitant Citrate Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Maropitant Citrate Salt |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C32H40N2O.C6H8O7/c1-32(2,3)27-15-16-28(35-4)26(21-27)22-33-30-25-17-19-34(20-18-25)31(30)29(23-11-7-5-8-12-23)24-13-9-6-10-14-24;7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10/h5-16,21,25,29-31,33H,17-20,22H2,1-4H3;13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)/t30-,31-;/m0./s1 |
| Procent renhet | >95% |