Läs mer
Watson-Marlow Tubing Marprene Processrör
Produktkod. 16600114
Change view
Diameter (metrisk) Inre:
0,5 mm
0,8 mm
1,6 mm
2,4 mm
3,2 mm
4,8 mm
6,4 mm
8,0 mm
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Inre
16600114 3,2 mm
17897933 0,5 mm
17297216 0,8 mm
12710478 1,6 mm
17817943 2,4 mm
17837943 4,8 mm
12693036 6,4 mm
13503870 8,0 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 16600114 Leverantör Watson-Marlow Tubing Leverantörsnummer 902.0032.J16
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2754.71 SEK
    2035.91 SEK / 5m
    Save 718.80 SEK
    26% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Detta Marprene Process Tubing är tillverkad av en termoplastisk elastomer med lång livslängd med motståndskraft mot ett brett spektrum av kemikalier.
  • Marprene är en termoplastisk elastomer med lång livslängd med motståndskraft mot ett brett spektrum av kemikalier.
  • Det håller minst 10 gånger så länge som slangar i andra material.
  • Slangar med lång livslängd innebär att stopp för ett slangbyte är sällsynta händelser, som lätt kan anpassas till allmänt underhåll.
  • Marprene har bred kemisk kompatibilitet och är mycket resistent mot oxidationsmedel som ozon, peroxider och natriumhypoklorit.
  • Marprene är beige och ogenomskinlig för synligt och ultraviolett ljus, med låg permeabilitet för syre, koldioxid och kväve.
  • Den uppfyller USDA-standarder för livsmedelshantering.
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Diameter (engelska) Inre 0,125 tum
Diameter (metrisk) Inre 3,2 mm
Material TPE
Total längd (engelska) 16 ft.
Total längd (metrisk) 5 m
Tjocklek (engelska) 0,0625 tum.
Tjocklek (metrisk) 1.6 mm
Färg Beige
Hårdhet 62 till 68 (Shore A)
Max. Driftstemperatur (engelska) 176 °F
Max. Driftstemperatur (metrisk) 80 °C
Produkttyp Processrör