Läs mer
Watson-Marlow Tubing Marprene Processrör
Beskrivning
- Marprene är en termoplastisk elastomer med lång livslängd med motståndskraft mot ett brett spektrum av kemikalier.
- Det håller minst 10 gånger så länge som slangar i andra material.
- Slangar med lång livslängd innebär att stopp för ett slangbyte är sällsynta händelser, som lätt kan anpassas till allmänt underhåll.
- Marprene har bred kemisk kompatibilitet och är mycket resistent mot oxidationsmedel som ozon, peroxider och natriumhypoklorit.
- Marprene är beige och ogenomskinlig för synligt och ultraviolett ljus, med låg permeabilitet för syre, koldioxid och kväve.
- Den uppfyller USDA-standarder för livsmedelshantering.
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Diameter (engelska) Inre | 0,03 tum. |
| Diameter (metrisk) Inre | 0,8 mm |
| Material | TPE |
| Total längd (engelska) | 16 ft. |
| Total längd (metrisk) | 5 m |
| Tjocklek (engelska) | 0,0625 tum. |
| Tjocklek (metrisk) | 1.6 mm |
| Färg | Beige |
| Hårdhet | 62 till 68 (Shore A) |
| Visa mer |