Beskrivning
Gibco MarrowMAX Benmärgsmedium är ett fullt kompletterat medium utvecklat för korttidsodling av benmärg och andra hematopoetiska celler för cytogenetiska studier och in vitro-diagnostiska procedurer.
MarrowMAX Benmärgsmedium har egenskaper:
- Överlägsen prestanda
- Färdigt format
- Kvalitets- och prestandatestning
- Unik, optimerad formulering
Överlägsen prestanda
MarrowMAX Benmärgsmedium överträffar andra kommersiellt tillgängliga medier som innehåller Giant Cell Tumor (GCT)-betingade medier, och ger konsekvent prestanda med högre mitotiskt index och överlägsen kromosommorfologi.
Färdigt format
MarrowMAX Benmärgsmedium är ett fryst, 1x medium, redo att användas efter upptining. Ingen tillskott krävs. Tinat medium kan förvaras vid 2,8 – °C i upp till 60 dagar.
Kvalitets- och prestandatestning
Varje parti av MarrowMAX benmärgsmedium testas av ett certifierat amerikanskt referenslaboratorium för cytogenetik för att säkerställa konsekvent överlägsen prestanda. Benmärgsceller från aspirationen hos en normal vuxen donator odlas i 24 timmar i MarrowMAX benmärgsmedium innan mitotiska index och kromosombandningsupplösning mäts. Dessutom måste varje parti klara ett sterilitetstest innan frisättning.
Unik, optimerad formulering
MarrowMAX Benmärgsmedium är ett optimerat RPMI 1640-medium, tillsatt med Fetal Bovine Serum (FBS), gentamicin och L-glutamin. Det innehåller också ett nytt humant stromalcellskonditionerat medium som består av en unik blandning av hematopoetiska tillväxtfaktorer. MarrowMAX Benmärgsmedium innehåller inte GCT-konditionerat medium.
cGMP-tillverkning och kvalitetssystem
MarrowMAX Benmärgsmedium tillverkas vid en cGMP-kompatibel anläggning belägen i Grand Island, New York. Anläggningen är registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och certifierad enligt ISO 13485-standarderna.
Specifikationer
Specifikationer
| Celltyp | Benmärg, hematopoetisk cell |
| Koncentration | 1 X |
| Form | Vätska |
| Produkttyp | Benmärg Medium |
| Serumnivå | Standard serumtillskott |
| Sterilitet | Sterilfiltrerad |
| Med tillsatser | Glutamin, Fenolrött, FBS, konditionerat medium (från stromaceller) |
| Produktlinje | MarrowMAX |
| Kvantitet | 500 ml |
| Frakt skick | Torr is |
| Visa mer |