Läs mer
Gibco™ MarrowMAX™ Benmärg Medium
Produktkod. 11579716 Handla allt Gibco Produkter
Change view
Kvantitet:
100 ml
500 ml
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11579716 100 ml 100ml
11380882 500 ml 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 11579716 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer 12260014
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Fullt kompletterad MarrowMAX™ Benmärg Medium för korttidsodling av benmärg och andra hematopoetiska celler för cytogenetiska studier och in vitro-diagnostik.
Gibco MarrowMAX Bone Marrow Medium is a fully-supplemented medium developed for the short term culture of bone marrow and other hematopoietic cells for cytogenetic studies and in vitro diagnostic procedures.
Gibco MarrowMAX Bone Marrow Medium är ett fullt kompletterat medium utvecklat för korttidsodling av benmärg och andra hematopoetiska celler för cytogenetiska studier och in vitro -diagnostiska procedurer.
MarrowMAX Bone Marrow Medium funktioner:
  • Överlägsen prestanda
  • Klart att använda format
  • Kvalitets- och prestandatestning
  • Unik, optimerad formulering
Överlägsen prestanda
MarrowMAX Bone Marrow Medium överträffar andra kommersiellt tillgängliga medier som innehåller Giant Cell Tumor (GCT) konditionerade media, vilket ger konsekvent prestanda med ett högre mitotiskt index och överlägsen kromosomal morfologi.
Klart att använda format
MarrowMAX Bone Marrow Medium är ett fryst, 1X medium, redo att användas vid upptining. Inget tillskott krävs. Upptinat medium kan förvaras vid 2 –8 °C i upp till 60 dagar.
Kvalitets- och prestandatestning
Varje massa MarrowMAX Bone Marrow Medium är prestandatestad av ett certifierat amerikanskt referenscytogenetiklaboratorium för att säkerställa konsekvent överlägsen prestanda. Benmärgsceller från aspiratet från en normal vuxen donator odlas i 24 timmar i MarrowMAX Benmärg Medium före mätning av mitotiskt index och kromosombandupplösning. Dessutom måste varje parti klara ett sterilitetstest innan det släpps.
Unik, optimerad formulering
MarrowMAX Bone Marrow Medium är ett optimerat RPMI 1640-medium, kompletterat med Fetal Bovine Serum (FBS), gentamicin och L-glutamin. Den innehåller också ett nytt humant stromalcellskonditionerat medium som består av en unik blandning av hematopoetiska tillväxtfaktorer. MarrowMAX Benmärgsmedium innehåller inte GCT-konditionerat medium.
cGMP-tillverkning och kvalitetssystem
MarrowMAX Bone Marrow Medium tillverkas på en cGMP-kompatibel anläggning, belägen på Grand Island, New York. Anläggningen är registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och är certifierad för ISO 13485 standarder.
Order Info
Fraktsätt: Torr is
Compliance
Tillverkad på en cGMP-kompatibel anläggning registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och är certifierad för ISO 13485 standarder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Form Fryst
Produkttyp Benmärg Medium
Sterilitet Sterilfiltrerad
Med tillsatser Glutamin
Kvantitet 100 ml
Gröna funktioner ACT Ecolabel (Silver)