Läs mer
Maryland Pesticidblandning 1 1000 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30310193
Change view
Kvantitet:
5 x 1 ml
Produktkod. Kvantitet
30310193 5 x 1 ml
1 options
Produktkod. 30310193 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DRES50000140AL
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (E)-Fenpyroximate∣Abamectin∣Acetamiprid∣Aldicarb∣Ancymidol∣Azoxystrobin∣Carbaryl∣Carbofuran∣Chlorantraniliprole∣Dimethoate∣Ethephon∣Etoxazole∣Flonicamid∣Fludioxonil∣Imidacloprid∣Methomyl∣Myclobutanil∣Propiconazole∣Thiacloprid∣Thiamethoxam
CAS 134098-61-6, 71751-41-2, 135410-20-7, 116-06-3, 12771-68-5, 131860-33-8
Analyt- eller komponentnamn (E)-Fenpyroximate∣Abamectin∣Acetamiprid∣Aldicarb∣Ancymidol∣Azoxystrobin∣Carbaryl∣Carbofuran∣Chlorantraniliprole∣Dimethoate∣Ethephon∣Etoxazole∣Flonicamid∣Fludioxonil∣Imidacloprid∣Methomyl∣Myclobutanil∣Propiconazole∣Thiacloprid∣Thiamethoxam
Frakt skick Rumstemperatur
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Lösningsmedel eller matris Acetonitril
Industry Type Livsmedelstestning
Kvantitet 5 x 1 ml
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) (E)-Fenpyroximate 1000 μg/mL∣Abamectin 1000 μg/mL∣Acetamiprid 1000 μg/mL∣Aldicarb 1000 μg/mL∣Ancymidol 1000 μg/mL∣Azoxystrobin 1000 μg/mL∣Carbaryl 1000 μg/mL∣Carbofuran 1000 μg/mL∣Chlorantraniliprole 1000 μg/mL∣Dimethoate 1000 μg/mL∣Ethephon 1000 μg/mL∣Etoxazole 1000 μg/mL∣Flonicamid 1000 μg/mL∣Fludioxonil 1000 μg/mL∣Imidacloprid 1000 μg/mL∣Methomyl 1000 μg/mL∣Myclobutanil 1000 μg/mL∣Propiconazole 1000 μg/mL∣Thiacloprid 1000 μg/mL∣Thiamethoxam 1000 μg/mL