Läs mer
Maryland Pesticide Mixture 2 1000 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bifenazate∣Bifenthrin∣Boscalid∣Chlorpyrifos∣Cyfluthrin∣Diazinon∣Fipronil∣Flurprimidol∣Hexythiazox∣Metalaxyl∣Paclobutrazol∣Permethrin∣Phosmet∣Piperonyl butoxide∣Pyrethrins∣Trifloxystrobin |
| CAS | 149877-41-8, 82657-04-3, 188425-85-6, 2921-88-2, 68359-37-5, 333-41-5 |
| Analyt- eller komponentnamn | Bifenazate∣Bifenthrin∣Boscalid∣Chlorpyrifos∣Cyfluthrin∣Diazinon∣Fipronil∣Flurprimidol∣Hexythiazox∣Metalaxyl∣Paclobutrazol∣Permethrin∣Phosmet∣Piperonyl butoxide∣Pyrethrins∣Trifloxystrobin |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Lösningsmedel eller matris | Acetonitrile |
| Industry Type | Food Testing |
| Kvantitet | 5 x 1 ml |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | Bifenazate 1000 μg/mL∣Bifenthrin 1000 μg/mL∣Boscalid 1000 μg/mL∣Chlorpyrifos 1000 μg/mL∣Cyfluthrin 1000 μg/mL∣Diazinon 1000 μg/mL∣Fipronil 1000 μg/mL∣Flurprimidol 1000 μg/mL∣Hexythiazox 1000 μg/mL∣Metalaxyl 1000 μg/mL∣Paclobutrazol 1000 μg/mL∣Permethrin 1000 μg/mL∣Phosmet 1000 μg/mL∣Piperonyl butoxide 1000 μg/mL∣Pyrethrins 1000 μg/mL∣Trifloxystrobin 1000 μg/mL |