Läs mer
MedChemExpress Mas7
Produktkod. 16429428
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
16429428 10 mg
1 options
Produktkod. 16429428 Leverantör MedChemExpress Leverantörsnummer HYP0258
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
MedChemExpress Mas7 (Mastoparan 7), a structural analogue of mastoparan, is an activator of heterotrimeric Gi proteins and its downstream effectors.
Specifikationer
Renhet 96.77%
CAS 145854-59-7
Innehåll och lagring Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Molekylvikt (g/mol) 1421.81 g/mol
Produkttyp Peptides
Kvantitet 10 mg
Frakt skick Room temperature
Löslighet H2O : 1 mg/mL (0.70 mM∣ultrasonic and warming and adjust pH to 5 with HCl and heat to 50°C)
Synonym Mastoparan 7