Läs mer
Abnova™ MASA Recombinant Protein
Produktkod. 16113063
Kvantitet:
10 μg
25 μg
Förpackningsstorlek:
10µg
25µg
Produktkod. 16113063
Brand: Abnova™ H00058478P01.10ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array
Specifikationer
Tillträdesnummer AAH01317
För användning med (applikation) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Formulering 50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
Gen-ID (Entrez) 58478
Molekylvikt (g/mol) 38.39
Namn MASA (Human) Recombinant Protein (P01)
pH-intervall 8
Beredningsmetod In vitro wheat germ expression system
Reningsmetod Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
Kvalitetskontrolltestning 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Kvantitet 10 μg
Källa Wheat Germ (in vitro)
Immunogen MKVYIYSSGSVEAQKLLFGHSTEGDILELVDGHFDTKIGHKVESESYRKIADSIGCSTNNILFLTDVTREASAAEEADVHVAVVVRPGNAGLTDDEKTYYSLITSFSELYLPSST
Förvaringskrav Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Gene Alias DKFZp586M0524/E1/FLJ12594/MASA/MST145
Vanligt namn ENOPH1
Gensymbol ENOPH1
Korsreaktivitet Human
Art Wheat Germ (in vitro)
Rekombinant Recombinant
Protein Tag GST
Form Solution