Läs mer
Masitinib, TRC
Produktkod. 30477841
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30477841 10 mg
1 options
Produktkod. 30477841 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM19750010MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Masitinib
CAS 790299-79-5
Molekylformel C28 H30 N6 O S
Kvantitet 10 mg
Synonym Benzamide, 4-[(4-methyl-1-piperazinyl)methyl]-N-[4-methyl-3-[[4-(3-pyridinyl)-2-thiazolyl]amino]phenyl]-, 4-[(4-Methyl-1-piperazinyl)methyl]-N-[4-methyl-3-[[4-(3-pyridinyl)-2-thiazolyl]amino]phenyl]benzamide, Masitinib, Masivet
InChI formel InChI=1S/C28H30N6OS/c1-20-5-10-24(16-25(20)31-28-32-26(19-36-28)23-4-3-11-29-17-23)30-27(35)22-8-6-21(7-9-22)18-34-14-12-33(2)13-15-34/h3-11,16-17,19H,12-15,18H2,1-2H3,(H,30,35)(H,31,32)
LEDER CN1CCN(Cc2ccc(cc2)C(=O)Nc3ccc(C)c(Nc4nc(cs4)c5cccnc5)c3)CC1
IUPAC-namn 4-[(4-metylpiperazin-1-yl)metyl]-N-[4-metyl-3-[(4-pyridin-3-yl-1,3-tiazol-2-yl)amino]fenyl]bensamid
Molekylvikt (g/mol) 498.64
Formel vikt 498.2202