Läs mer
Maslinic acid, MedChemExpress
Produktkod. 16453886
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
Förpackningsstorlek:
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16453886 25 mg 25mg
16449048 10 mg -
16421468 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16453886 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYN0629
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
MedChemExpress Maslinic acid can inhibit the DNA-binding activity of NF-κB p65 and abolish the phosphorylation of IκB-α, which is required for p65 activation.
Maslinic acid can inhibit the DNA-binding activity of NF-κB p65 and abolish the phosphorylation of IκB-α, which is required for p65 activation.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Maslinic acid
CAS 4373-41-5
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C30H48O4
Kvantitet 25 mg
Synonym Crategolic acid 2α-Hydroxyoleanolic acid
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (211.55 mM; Need ultrasonic)
LEDER C[C@]([C@@]1([H])[C@]2(C[C@@H](O)[C@@H]3O)C)(CC[C@@]2([H])C3(C)C)[C@@](C4=CC1)(CC[C@]5(C(O)=O)[C@@]4([H])CC(C)(C)CC5)C
Molekylvikt (g/mol) 472.7
Formel vikt 472.7
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-anti-virus