Läs mer
Maslinsyra, TRC
Produktkod. 30011863
Change view
Kvantitet:
5 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30011863 100 mg
30005705 5 mg
30010331 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30011863 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM197550100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4373-41-5
Molekylformel C30 H48 O4
Molekylvikt (g/mol) 472.7
Synonym Olean-12-en-28-oic acid, 2,3-dihydroxy-, (2α,3β)-, Maslinic acid (6CI), Olean-12-en-28-oic acid, 2α,3β-dihydroxy- (7CI,8CI), (2α,3β)-2,3-Dihydroxyolean-12-en-28-oic acid, 2α,3β-Dihydroxyloleanolic acid, 2α,3β-Dihydroxyolean-12-en-28-oic acid, 2α-Hydroxyoleanolic acid, Crataegolic acid, Crategolic acid, Masilinic acid, Maslic acid
IUPAC-namn (4aS,6aR,6aS,6bR,8aR,10R,11R,12aR,14bS)-10,11-dihydroxy-2,2,6a,6b,9,9,12a-heptametyl-1,3,4,5,6,6a,7,8,8a,10,11,12,13,14b-tetradekahydropicen-4a-karboxylsyra
LEDER CC1(C)CC[C@@]2(CC[C@]3(C)C(=CC[C@@H]4[C@@]5(C)C[C@@H](O)[C@H](O)C(C)(C)[C@@H]5CC[C@@]34C)[C@@H]2C1)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Crategolic Acid (Maslinic Acid)
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C30H48O4/c1-25(2)12-14-30(24(33)34)15-13-28(6)18(19(30)16-25)8-9-22-27(5)17-20(31)23(32)26(3,4)21(27)10-11-29(22,28)7/h8,19-23,31-32H,9-17H2,1-7H3,(H,33,34)/t19-,20+,21-,22+,23-,27-,28+,29+,30-/m0/s1
Formel vikt 472.3553
Procent renhet >95%