Läs mer
Masterflex™ Massflödesmätare
Produktkod. 15128016 Handla allt Masterflex Produkter
Change view
Anslutningar:
1/4 tum Kompressionskopplingar
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Anslutningar Förpackningsstorlek
15128016 1/4 tum Kompressionskopplingar Varje
1 options
Produktkod. 15128016 Leverantör Masterflex™ Leverantörsnummer 3270732
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    13655.00 SEK
    10070.27 SEK / Paket med 1
    Save 3584.73 SEK
    26% Av
Beräknad leverans: 01-02-2027
Ekonomisk, mycket exakt och snabb flödesmätare med en miniatyrspoldesign. Cole-Parmer™ Mass Flowmeter ger exakta och repeterbara mätningar.
  • Termisk gasflödesavkänningsteknik
  • Kalibrerad till luft/kväve
  • Kabelnavskontakt för snabb anslutning till en strömkälla och 0 till 5 VDC utgångskabel; beställ strömförsörjning/kablar under separat
  • Lågt tryckfall över sensorn
  • Utsignalen kan anslutas till en fjärrdisplay, inspelare eller vilket instrument som helst som accepterar en 0 till 5 VDC-signal
  • Kompakt storlek gör den lätt att bära
  • Vått material är anodiserad aluminium, 316 rostfritt stål, Viton™ O-ringar och acetalbeslag.
Specifikationer
Typ Massflödesmätare
Noggrannhet ±1,5 % (full skala)
Gastyp Luft, kväve
Tryckvärdering 150 psig
Anslutningar 1/4 tum Kompressionskopplingar
Visa 3,5-siffrig LCD
Flödeshastighetsområde 2 LPM
Repeterbarhet ±0,5 % (full skala)
Temperatur (metrisk) 10 °C till 50 °C