Läs mer
Thermo Scientific™ Masspektrometrisklyvbara tvärbindare
Produktkod. 15790309 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Beskrivning:
DSBU
DSSO
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Beskrivning Förpackningsstorlek
15790309 DSBU Paket med 10
15782157 DSSO Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15790309 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer A35459
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Förbättra känsligheten för masspektrometridetektion av tvärbundna proteiner med MS-klyvbara DSSO och DSBU heterotrifunktionella tvärbindare.
Kemisk tvärbindning i kombination med masspektrometri är en kraftfull metod för att förbättra proteinkarakterisering och identifiering av protein-proteininteraktioner. Denna metod har tillämpats på rekombinanta och naturliga proteinkomplex och, på senare tid, på helcellslysat eller intakta encelliga organismer i försök att identifiera protein-protein-interaktioner på global skala. Den nyare förbättringen av klyvbarheten i DSSO och DSBU har förbättrat MS-kompatibiliteten och känsligheten för detektion av tvärbundna peptider och proteiner.
DSSO (disuccinimidyl sulfoxide) och DSBU (disuccinimidyl dibutyric urea eller BuUrBU) är båda masspektrometri (MS)-klyvbara och membran-semi-permeabla tvärbindare som innehåller en aminreaktiv N-hydroxisuccinimid (NHS) ester i vardera änden av ett utrymme med 7-kolatomer i arm (1 DSSOr) arm (1 DSSOr). Båda tvärbindarna har en reaktivitet som liknar DSS men innehåller en klyvbar funktionalitet i länkområdet som möjliggör klyvning i gasfasen med användning av kollisionsinducerad dissociation (CID) under tandem-MS (MS/MS)-fragmentering. MS-klyvningen av DSSO eller DSBU genererar diagnostiska jondubletter under MS2, vilket skiljer identifiering av tvärbundna peptider från återvändsgrändmodifikationer. De tvärbundna peptidfragmenten identifieras därefter med hjälp av MeroX- eller XlinkX-mjukvara. För DSBU fragmenteras och sekvenseras tvärbundna peptider under MS2, medan för DSSO fragmenteras tvärbundna peptider under MS/MS och kräver ytterligare fragmentering (MS3) för att underlätta peptidsekvensering med hjälp av traditionella databassökmotorer.
Funktioner hos MS-klyvbara tvärbindare DSSO och DSBU
• Mycket reaktiv NHS-ester (i båda ändar) med primära aminer
• MS-klyvbar genom kollisionsinducerad dissociation (CID)
• Kristallina reagenser med hög renhet för proteinstruktur och interaktionskarakterisering
• Membran-semi-permeabel, tillåter intracellulär tvärbindning
• Vattenolöslig (lös först i DMF eller DMSO)
Fördelar med MS-klyvbara tvärbindare
Även om både icke-klyvbara och MS-klyvbara tvärbindare kan användas för att studera protein-protein-interaktioner, kan MS-klyvbara tvärbindare vara mer fördelaktiga för att förbättra identifiering och analys av tvärbundna peptider. Vanligtvis när man använder icke-klyvbara tvärbindare består de genererade data av både de tvärbundna och icke-tvärbundna peptiderna, vilket gör det svårt att särskilja med masspektrometrianalys. Icke-klyvbara tvärbindare ökar också komplexiteten i analysen. Viss komplexitet kan reduceras genom ytterligare provberedning eller genom isotopmärkning. MS-klyvbara tvärbindare ger förmågan att skilja mellan tvärbundna och icke-tvärbundna peptider för analys. Tvärbindaren klyvs genom kollisionsinducerad dissociation (CID/HCD) eller elektronöverföringsinducerad dissociation (ETD) för att generera karakteristiska joner som sedan kan användas under MS2- eller MS2/MS3-fragmentering för att säkert identifiera och sekvensera tvärbundna peptider. Förmågan att entydigt identifiera tvärbundna peptider resulterar i färre falska positiva resultat jämfört med icke-klyvbara tvärbindare. DSSO och DSBU använder en sulfoxid respektive urea för klyvbarhet med gasfasfragmentering.
Applikationer för MS-klyvbara tvärbindare DSSO och DSBU
• Analysera komplexa proteinblandningar
• Profilering av naturliga protein-proteinnätverk in vivo
• Undersöker intakta organeller, celler eller vävnader
• Utför proteomomfattande studier
• Karakterisering av intermolekylära proteininteraktioner
• Karakterisering av renade proteiner och komplex
Notera: För högupplösningsanalys av de tvärbundna peptiderna är den rekommenderade LC-kolonnen för Nanospray Flex-källan Acclaim PepMap 100 C18 LC Column (kat. nr. 164940 eller 164568). För EASY-Spray-källan är den rekommenderade LC-kolonnen EASY-Spray C18 LC Column (kat. nr. ES900 eller ES904).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemisk reaktivitet Amin-amin
Klyvbar Genom CID med MS
Beskrivning DSBU
Molekylvikt (g/mol) 426.38
PEGylerad Nej
Distansarmslängd 12,5 Å
Innehåll och lagring Förvara vid mottagande vid 4 °C skyddad från fukt.
Cellpermeabilitet Ja
Frakt skick Våt is
Märkningsmetod Kemisk märkning
Tvärbindare typ Homobifunktionell
Reaktiv del NHS Ester
Spacer Medium (10 till 30 Å)
Form Puder
Kvantitet 10 x 1 mg
Löslighet DMF, DMSO
Formatera Standard, engångsbruk
Vattenlöslig Nej
Produkttyp Tvärbindare