Läs mer
Thermo Scientific™ Masspektrometrikompatibla tvärbindare
Produktkod. 17757463 Handla allt Gibco Produkter
Change view
Beskrivning:
DSPP
TBDSPP
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Beskrivning
17757463 TBDSPP
17747463 DSPP
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17757463 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer A52287
Black Friday börjar här
Använd kampanjkoden 27984
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Förbättra masspektrometridetektion av tvärbundna proteiner och interaktioner med DSPP och TBDSPP heterotrifunktionella tvärbindare.
Kemisk tvärbindning i kombination med masspektrometri är en kraftfull metod för att förbättra proteinkarakterisering och för att identifiera protein-proteininteraktioner. Denna metod har tillämpats på rekombinanta och naturliga proteinkomplex, och på senare tid, på helcellslysat eller intakta encelliga organismer i försök att identifiera protein-protein-interaktioner på global skala. Anrikningsfunktionen hos DSPP och TBDSPP förbättrar detektion av tvärbundna proteiner genom att minska provets komplexitet genom separation av tvärbundna från icke-tvärbundna peptider.
•Tri-funktionell tvärbindare: NHS-ester (båda ändar), fosfonsyra (DSPP) eller fosfonatester (TBDSPP) i spacern för anrikning
• Kristallina reagenser med hög renhet för proteinstruktur och interaktionskarakterisering
• Membranpermeabel version (TBDSPP) för intracellulär tvärbindning
• Anrikas med Fe-NTA IMAC eller TiO 2 MOAC
DSPP (disuccinimidyl fenylfosfonsyra, PhoX) och TBDSPP (tert-butyldisuccinimidylfenylfosfonat, tBu-PhoX) är fosfoanrikade tvärbindare som innehåller en aminreaktiv N-hydroxisuccinimid (NHS) ester med en 7-atoms syragrupp i en 7-atomände av en syrafosfonsyragrupp. (DSPP) eller fosfonatester (TBDSPP) för anrikning. Båda reagerar effektivt med primära amingrupper (-NH2) i pH 7 –9 buffertar för att bilda stabila amidbindningar. Fosfonsyra- eller fosfonatestergrupperna kan sedan användas för att berika tvärbundna peptider med användning av immobiliserad metallaffinitetskromatografi (IMAC) eller metalloxidaffinitetskromatografi (MOAC).
Av de två anrikbara MS-tvärbindarna är DSPP mer vattenlösligt än TBDSPP och är bättre för in vitro-tvärbindning, enkla renade proteiner och proteinkomplex. TBDSPP är bättre för intracellulär tvärbindning på grund av ökad membranpermeabilitet. Även om båda tvärbindarna kan anrikas med traditionella fosfopeptidmetoder, måste TBDSPP-tvärbundna peptider först inkuberas med TFA för att avlägsna tert-butylskyddsgrupperna. TBDSPP-fosfonsyragruppen (efter syraklyvning) är inte ett substrat för fosfataser, vilket ger möjlighet till avlägsnande av endogena fosfopeptider i prover före anrikning.
Obs: För högupplösningsanalys av de tvärbundna peptiderna är den rekommenderade LC-kolumnen för Nanospray Flex-källan Acclaim PepMap 100 C18 LC Column (kat. nr. 164940 eller 164568). För EASY-Spray-källan är den rekommenderade LC-kolonnen EASY-Spray C18 LC Column (kat. nr. ES900 eller ES904).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemisk reaktivitet Amin-amin
Klyvbar Nej
Beskrivning TBDSPP
Molekylvikt (g/mol) 552.46
PEGylerad Nej
Renhet >90%
Distansarmslängd 4,3 Å
Innehåll och lagring Förvara vid mottagande vid -20 °C skyddad från fukt.
Cellpermeabilitet Ja
Produktlinje MS-reagens
Märkningsmetod Kemisk märkning
Tvärbindare typ Homotrifunktionell
Reaktiv del NHS Ester
Spacer Kort (<10 Å)
Form Solid
Kvantitet 50 mg
Löslighet DMF, DMSO
Formatera Standard
Vattenlöslig Nej
Produkttyp Tvärbindare