Läs mer
Thermo Scientific™ Mass Spectrometry Replacement ESI Probe Needles
Handla allt Thermo Scientific Produkter
För användning med (utrustning):
LCQ MS
LCQ XP, DECA, Advantage
LCQ XSQ
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Thermo Scientific™ Mass Spectrometry Replacement ESI Probe Needles are available for syringes with removable needles.
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | For LCQ MS |
| Produkttyp | ESI Probe Needle |
| För användning med (utrustning) | LCQ MS |
| Anslutningstyp | Removable |