Läs mer
Massachusetts PFAS-blandning 2 μg/ml i metanol:vatten, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30322835
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30322835 1 ml
1 options
Produktkod. 30322835 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA50000738MW
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
CAS 335-76-2, 375-85-9, 355-46-4, 375-95-1, 1763-23-1, 335-67-1
Kvantitet 1 ml
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Lösningsmedel eller matris Metanol/Vatten