Läs mer
Massachusetts Residual Pesticide Mixture 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bifenazate∣Bifenthrin∣Cyfluthrin∣Etoxazole∣Imazalil∣Imidacloprid∣Myclobutanil∣Spiromesifen∣Trifloxystrobin |
| CAS | 149877-41-8, 82657-04-3, 68359-37-5, 153233-91-1, 35554-44-0, 138261-41-3 |
| Analyt- eller komponentnamn | Bifenazate∣Bifenthrin∣Cyfluthrin∣Etoxazole∣Imazalil∣Imidacloprid∣Myclobutanil∣Spiromesifen∣Trifloxystrobin |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Lösningsmedel eller matris | Acetonitrile |
| Industry Type | Food Testing |
| Kvantitet | 5 x 1 ml |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | Bifenazate 100 μg/mL∣Bifenthrin 100 μg/mL∣Cyfluthrin 100 μg/mL∣Etoxazole 100 μg/mL∣Imazalil 100 μg/mL∣Imidacloprid 100 μg/mL∣Myclobutanil 100 μg/mL∣Spiromesifen 100 μg/mL∣Trifloxystrobin 100 μg/mL |