Läs mer
Massachusetts restlösningsmedel FET-blandning 222 100 μg/ml i dimetylsulfoxid, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 67-64-1, 75-05-8, 64-17-5, 75-28-5, 67-63-0, 67-56-1 |
| Kvantitet | 5 x 1 ml |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Lösningsmedel eller matris | Dimetylsulfoxid |