Läs mer
Thermo Scientific™ MassRuler DNA Ladders, ready-to-use
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Storleksintervall:
100 till 1000 bp
1500 till 10000 bp
80 till 10 000 bp
80 till 1031 bp
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Beskrivning
Thermo Scientific MassRuler DNA Ladders are designed for accurate quantification and sizing of DNA fragments by agarose gel electrophoresis. Individuals DNA fragments are chromatography-purified and calibrated against a standard that guarantees precise quantity of each band.
Höjdpunkter
- Exakt DNA-dimensionering och kvantifiering -DNA-stegefragment kvantifieras spektrofotometriskt
- Snabb och pålitlig DNA-kvantifiering - korta separationsavstånd under olika elektroforesförhållanden
- Skarpa band
- Lätt att komma ihåg fragmentstorlekar och kvantiteter
- Klar att använda - förblandad med 6X MassRuler DNA Loading Dye för direkt laddning och förvaring i rumstemperatur
- Levereras med laddningsfärg för prov-DNA
Specifikationer
Specifikationer
| Koncentration | 6X |
| Gel typ | Agaros |
| Etikett eller färgämne | Bromfenolblått |
| Produkttyp | DNA Ladder Mix |
| Klar att ladda | Ja |
| Storleksintervall | 100 till 1000 bp |
| Gelkompatibilitet | Agarosegeler |
| Gröna funktioner | Hållbar förpackning |
| Produktlinje | MassRuler |
| Kvantitet | 2 x 500μ L |