Läs mer
Thermo Scientific™ MassRuler DNA Ladders, ready-to-use
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10849540 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Storleksintervall:
100 till 1000 bp
1500 till 10000 bp
80 till 10 000 bp
80 till 1031 bp
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Produktkod. 10849540
Brand: Thermo Scientific™ SM0383
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
Thermo Scientific MassRuler DNA Ladders are designed for quantification and sizing of DNA fragments by agarose gel electrophoresis.
Thermo Scientific MassRuler DNA Ladders are designed for accurate quantification and sizing of DNA fragments by agarose gel electrophoresis. Individuals DNA fragments are chromatography-purified and calibrated against a standard that guarantees precise quantity of each band.
Höjdpunkter
  • Exakt DNA-dimensionering och kvantifiering -DNA-stegefragment kvantifieras spektrofotometriskt
  • Skarpa band
  • Lätt att komma ihåg fragmentstorlekar och kvantiteter
  • Klar att använda - förblandad med 6X MassRuler DNA Loading Dye för direkt laddning och förvaring i rumstemperatur
  • Levereras med laddningsfärg för prov-DNA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 6X
Gel typ Agaros
Etikett eller färgämne Bromfenolblått
Produkttyp DNA-stege
Klar att ladda Ja
Storleksintervall 80 till 1031 bp
Gelkompatibilitet Agarosegeler
Gröna funktioner Hållbar förpackning
Produktlinje MassRuler
Kvantitet 2 x 500μ L