missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Invitrogen™ Mast Cell Chymase Polyclonal Antibody

Rabbit Polyclonal Antibody
2095.00 SEK - 4915.00 SEK
Specifikationer
| Antigen | Mast Cell Chymase |
|---|---|
| Koncentration | 0.72 mg/mL |
| Innehåll och lagring | Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles. |
| Användningsområden | Western Blot |
| Klassificering | Polyclonal |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
17780434
![]() |
Invitrogen™
PA5119025 |
200 μL |
4915.00 SEK
200µL |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
|
17793174
|
Invitrogen™
PA5121781 |
20 μL |
2095.00 SEK
20µL |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
Beskrivning
Mast Cell Chymase Polyclonal Antibody for Western Blot
This gene product is a chymotryptic serine proteinase that belongs to the peptidase family S1. It is expressed in mast cells and thought to function in the degradation of the extracellular matrix, the regulation of submucosal gland secretion, and the generation of vasoactive peptides. In the heart and blood vessels, this protein, rather than angiotensin converting enzyme, is largely responsible for converting angiotensin I to the vasoactive peptide angiotensin II. Angiotensin II has been implicated in blood pressure control and in the pathogenesis of hypertension, cardiac hypertrophy, and heart failure. Thus, this gene product is a target for cardiovascular disease therapies. This gene maps to 14q11. 2 in a cluster of genes encoding other proteases.Specifikationer
| Mast Cell Chymase | |
| Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles. | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| IgG | |
| Human, Mouse | |
| CMA1 | |
| alpha-chymase; Chymase; chymase 1; chymase 1 preproprotein transcript E; chymase 1 preproprotein transcript I; chymase 1, mast cell; chymase, heart; chymase, mast cell; CMA1; CYH; CYM; mast cell; Mast cell chymase 1; mast cell protease 3; Mast cell protease 5; mast cell protease I; Mast cell protease III; MCP3P; Mcp5; Mcp-5; Mcpt3; Mcpt5; MCT1; mMCP-5; rMCP-3; rMCP-5; rMCP-III | |
| CMA1 | |
| Primary | |
| Protein A, Antigen affinity chromatography |
| 0.72 mg/mL | |
| Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.05% ProClin 300; pH 7.4 | |
| P21844, P23946 | |
| 1215, 17228 | |
| Recombinant protein Chymase 1, Mast Cell. The antigen corresponds to amino acid range 9-247 of the target protein. | |
| Antibody |
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel