missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
MAST4 Antibody, mFluor Violet 450 SE, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP3-06572MFV450
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
MAST4 Polyclonal antibody specifically detects MAST4 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Specifikationer
| MAST4 | |
| Polyclonal | |
| Immunohistochemistry-Paraffin | |
| KIAA0303 | |
| Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human MAST4 fragment. | |
| 0.1 mL | |
| Protein Kinase | |
| 375449 | |
| Store at 4C in the dark. | |
| IgG |
| Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| mFluor Violet 450 SE | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Rabbit | |
| Antigen and protein A Affinity-purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering