Läs mer
Atago™ MASTER-100H modell refraktometer
Produktkod. 11426148
Change view
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. unitSize
11426148 Varje
1 options
Produktkod. 11426148 Leverantör Atago™ Leverantörsnummer 2384
Specifikationer
Typ Refraktometrar
Skalområde 60 till 100 Brix
Modell MASTER-100H
Noggrannhet ±0,5 % Brix
Repeterbarhet ±0,25 % Brix
Skaltyp Brix
För användning med (applikation) Mätning av sylt, marmeladgodis
IP-betyg IP65
Vikt (metrisk) 130 g