Läs mer
Atago™ MASTER-20M refraktometer
Produktkod. 11416148
Change view
Skalområde:
0 till 20 Brix
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Skalområde Förpackningsstorlek
11416148 0 till 20 Brix Varje
1 options
Produktkod. 11416148 Leverantör Atago™ Leverantörsnummer 2383
Beräknad leverans: 14-12-2026
Lättavläst, lätthållbar och smidigt provtagningsrefraktometer. Atago™ MASTER-20M refraktometer är en modell med låg koncentration.
  • Låg koncentration
  • Enkel bortskaffande av prov från kanten
  • Texturerat grepp
  • Välbalanserad
  • Strömlinjeformad kropp
  • Rengörs lätt med rinnande vatten
  • Bekväm förvaringsväska
  • Automatisk provdistribution
  • Provstorlek: 2-3 droppar
Specifikationer
Typ Refraktometrar
Skalområde 0 till 20 Brix
Modell MASTER-20M
Noggrannhet ±0,2% Brix
Repeterbarhet ±0,1 % Brix
Skaltyp Brix
För användning med (applikation) Mätningar av fruktjuicer med låg koncentration, skärolja
Vikt (metrisk) 165 g
Mått (L x B x H) 20.7 x 3.2 x 3.4 cm