Läs mer
Atago™ MASTER-20T refraktometer
Produktkod. 10166374
Change view
Skalområde:
0 till 20 Brix
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Skalområde Förpackningsstorlek
10166374 0 till 20 Brix Varje
1 options
Produktkod. 10166374 Leverantör Atago™ Leverantörsnummer 2382
Beräknad leverans: 18-11-2026
Lättavläst, lätthållbar och smidigt provtagningsrefraktometer. Atago™ MASTER-20T refraktometer är en modell med låg koncentration.
  • Låg koncentration
  • Enkel bortskaffande av prov från kanten
  • Texturerat grepp
  • Välbalanserad
  • Strömlinjeformad kropp
  • Rengörs lätt med rinnande vatten
  • Bekväm förvaringsväska
  • Automatisk provdistribution
  • Provstorlek: 2-3 droppar
  • Automatisk temperaturkompensation
Specifikationer
Typ Refraktometrar
Skalområde 0 till 20 Brix
Modell MASTER-20T
Noggrannhet ±0,2 % Brix 10 till 30 °C
Repeterbarhet ±0,1 % Brix
Skaltyp Brix
För användning med (applikation) Mätningar av fruktjuicer med låg koncentration, skärolja
Vikt (metrisk) 165 g
Mått (L x B x H) 20.7 x 3.2 x 3.4 cm