Läs mer
Atago™ MASTER –50H refraktometer
Beskrivning
- Modell med hög temperatur
- Korrosionsbeständigt prisma i härdat glas
- Enkel bortskaffande av prov från kanten
- Texturerat grepp
- Välbalanserad
- Strömlinjeformad kropp
- Rengörs lätt med rinnande vatten
- Bekväm förvaringsväska
- Automatisk provdistribution
- Provstorlek: 2-3 droppar
- Automatisk temperaturkompensation
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Refraktometrar |
| Skalområde | 0 till 50 Brix |
| Modell | MASTER –50H |
| Noggrannhet | 0.5% |
| Repeterbarhet | 0.25% |
| Skaltyp | Brix |
| Vikt (metrisk) | 130 g |
| Mått (L x B x H) | 16.8 x 3.2 x 3.4 cm |