Läs mer
Atago™ MASTER-53α Refraktometer
Produktkod. 10430885
Change view
Skalområde:
0 till 53 Brix
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Skalområde Förpackningsstorlek
10430885 0 till 53 Brix Varje
1 options
Produktkod. 10430885 Leverantör Atago™ Leverantörsnummer 2351
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1880.00 SEK
    1620.15 SEK / Paket med 1
    Save 259.85 SEK
    13% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-12-2026
Lättavläst, lätthållbar och smidigt provtagningsrefraktometer. Atago™ MASTER-53α Refraktometer är lämplig för ett brett urval av lösningsprovtagning.
  • Brett utbud
  • Enkel bortskaffande av prov från kanten
  • Texturerat grepp
  • Välbalanserad
  • Strömlinjeformad kropp
  • Rengörs lätt med rinnande vatten
  • Automatisk temperaturkompensation
  • Bekväm förvaringsväska
  • Automatisk provdistribution
  • Provstorlek: 2-3 droppar
Specifikationer
Typ Refraktometrar
Skalområde 0 till 53 Brix
Modell MASTER-53α
Noggrannhet ±0,5 % Brix vid 10-30 °C
Repeterbarhet ±0,25 % (10-30 °C)
Skaltyp Brix
För användning med (applikation) Mäter inte bara olika sorters juice, kaffe och andra drycker utan även bearbetad mat som sås, ketchup, lågkalorisylt
IP-betyg IP65
Vikt (metrisk) 130 g
Mått (L x B x H) 16.8 x 3.2 x 3.4 cm