Läs mer
Atago™ MASTER-53M refraktometer
Produktkod. 10247607
Change view
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. unitSize
10247607 Varje
1 options
Produktkod. 10247607 Leverantör Atago™ Leverantörsnummer 2353
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Lättavläst, lätthållbar och smidigt provtagningsrefraktometer. Atago™ MASTER-53M refraktometer är lämplig för ett brett urval av lösningsprovtagning.
  • Brett utbud
  • Enkel bortskaffande av prov från kanten
  • Texturerat grepp
  • Välbalanserad
  • Strömlinjeformad kropp
  • Rengörs lätt med rinnande vatten
  • Bekväm förvaringsväska
  • Automatisk provdistribution
  • Provstorlek: 2-3 droppar
Specifikationer
Typ Refraktometrar
Skalområde 0 till 53 Brix
Modell MASTER-53M
Noggrannhet ±0,5 % Brix
Repeterbarhet ±0,25 % Brix
Skaltyp Brix
Vikt (metrisk) 130 g
Mått (L x B x H) 16.8 x 3.2 x 3.4 cm