Läs mer
Atago™ MASTER-80H modell refraktometer
Produktkod. 10094104
Change view
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. unitSize
10094104 Varje
1 options
Produktkod. 10094104 Leverantör Atago™ Leverantörsnummer 2364
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2130.00 SEK
    1944.18 SEK / Paket med 1
    Save 185.82 SEK
    8% Av
Beräknad leverans: 03-09-2026
Specifikationer
Typ Refraktometrar
Skalområde 30 till 80 Brix
Modell MASTER-80H
Noggrannhet ±0,5 % Brix vid 10 till 40 °C
Repeterbarhet ±0,25 % Brix
Skaltyp Brix
För användning med (applikation) Mätning av sylt, marmeladgodis
IP-betyg IP65
Vikt (metrisk) 130 g