Läs mer
Atago™ MASTER-93H modell refraktometer
Produktkod. 10795973
Change view
Skalområde:
45 till 93 Brix
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Skalområde Förpackningsstorlek
10795973 45 till 93 Brix Varje
1 options
Produktkod. 10795973 Leverantör Atago™ Leverantörsnummer 2374
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2130.00 SEK
    1944.18 SEK / Paket med 1
    Save 185.82 SEK
    8% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
Använd denna värmebeständiga refraktometer för att mäta högtemperaturprover på sina respektive produktionsplatser. Atago™ MASTER-93H modell refraktometrar har ett prisma tillverkat av korrosionsbeständigt härdat glas för längre livslängd.
  • Passar bäst för att mäta sylt, marmelad och godis
  • Lättläst och hålla
  • Designad för smidig provtagning
  • Enkel kassering av prov från kanten
  • Balanserad struktur
  • Strömlinjeformad kropp och det starka greppet med rik textur
Specifikationer
Typ Refraktometrar
Skalområde 45 till 93 Brix
Modell MASTER-93H
Noggrannhet ±0,5 % Brix vid 10 till 40 °C
Repeterbarhet ±0,25 % Brix
Skaltyp Brix
För användning med (applikation) Mätning av sylt, marmeladgodis
Vikt (metrisk) 130 g